Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
4500.00€ - 22030.00€
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
10328864
|
Thermo Scientific™
PV3538 |
25 μg |
4500.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
10207364
|
Thermo Scientific™
PV3539 |
1 mg |
22030.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
An essential component of the canonical NF-kB pathway, phosphorylation of IkappaBalpha at Ser32 by IKK preceedes the transactivation of NF-kappaB.For use in combination with the Fluorescein-IKK peptide substrate (PV3507) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.