missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
Marque: Thermo Scientific™ PV3538
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
An essential component of the canonical NF-kB pathway, phosphorylation of IkappaBalpha at Ser32 by IKK preceedes the transactivation of NF-kappaB.For use in combination with the Fluorescein-IKK peptide substrate (PV3507) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spécification
| Serine/threonine kinase | |
| 0.46mg/mL | |
| 150kDa | |
| RUO | |
| Primary | |
| Terbium-labeled anti-IKBa pSer32 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
| Cell-based terbium phospho-specific activity (stable) | |
| Human | |
| End Point | |
| Ser/Thr Kinases | |
| LanthaScreen |
| Kinase Assay, Drug Discovery and Development | |
| Tb (Terbium) | |
| 25 μg | |
| Target and Lead Identification and Validation | |
| 1 Each | |
| Liquid | |
| 340⁄490, 520 | |
| Dry Ice | |
| Hu | |
| IkB alpha |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu