Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Paper Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
95.30€ - 219.00€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | White |
Finition | Matte |
Matériau | Paper (B-759) |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Hauteur (métrique) de la zone imprimable | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Hauteur (métrique) de la zone imprimable | Largeur (métrique) | Largeur (métrique) de la zone imprimable | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11543604
|
Brady™
029753 |
21.2 mm | 21.2 mm | 47.6 mm | 47.6 mm |
219.00€
1 pack |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11523564
|
Brady™
029691 |
22.9 mm | 22.9 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
95.30€
1 pack |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553564
|
Brady™
029695 |
36.5 mm | 36.5 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
152.00€
1 pack |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spécification
Not Autoclavable | |
White | |
Paper (B-759) | |
Non-sterile | |
Laser Printers | |
-70°C to +90°C |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser Printing | |
Asset Tracking, General Identification | |
Rectangle | |
0.091 mm |