Learn More
LHPP Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2A2A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | LHPP |
---|---|
Clone | 2A2A4 |
Concentration | 913 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829335
|
Proteintech
66988-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16819335
|
Proteintech
66988-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The LHPP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LHPP. This antibody recognizes mouse, rat, pig antigen. The LHPP antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
LHPP | |
913 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
64077 | |
Primary |
2A2A4 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse, Rat, Pig | |
IgG1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LHPP Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2A2A4, Proteintech