Learn More
Abeba™ Chaussures 1032 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
68.20€ - 82.50€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15636727
|
Abeba™
1032/37 |
37 |
68.20€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15676727
|
Abeba™
1032/41 |
41 |
68.20€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15696727
|
Abeba™
1032/43 |
43 |
68.20€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15636737
|
Abeba™
1032/47 |
47 |
68.20€
1 paire |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15656727
|
Abeba™
1032/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15666727
|
Abeba™
1032/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15626727
|
Abeba™
1032/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15686727
|
Abeba™
1032/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15616727
|
Abeba™
1032/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15606737
|
Abeba™
1032/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15616737
|
Abeba™
1032/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15626737
|
Abeba™
1032/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15646727
|
Abeba™
1032/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15646737
|
Abeba™
1032/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
1032 |