Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à codes-barres linéaires
Simplifiez le suivi de vos cryotubes grâce à des codes-barres linéaires résistants imprimés directement sur le côté du tube.
240.00€ - 1795.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Exempt de RNase | oui |
Code-barres | Code-barres linéaire |
Anti-rotation | Oui |
Exempt de DNase | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Stérilité | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Stérilité | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10205212
|
Thermo Scientific™
5001-0012 |
1,2 ml | 13,5 mm | Stérile | 38,1 mm |
378.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10758514
|
Thermo Scientific™
5001-1020 |
1,5 ml | 12 mm | Stérile | 48 mm |
574.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10738324
|
Thermo Scientific™
5001-0020 |
1,5 ml | 13,5 mm | Stérile | 48,3 mm |
378.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12813143
|
Thermo Scientific™
373420 |
1,8 ml | 12.5mm | Stérile | 48mm |
1795.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10317862
|
Thermo Scientific™
373530 |
1.8ml | 12,5 mm | Non stérile | 48 mm |
1795.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10653513
|
Thermo Scientific™
5001-0050 |
5 ml | 13,5 mm | Stérile | 92 mm |
240.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Simplifiez l’inventaire des échantillons. Les tubes à code-barres linéaires Thermo Scientific™ sont équipés de cryotubes Thermo Scientific™ Nunc™ et Thermo Scientific™ Nalgene™ avec les codes-barres directement imprimés et plus robustes que les étiquettes. Choisissez l’une des options non personnalisées disponibles ou appelez pour connaître les options personnalisées dans une large gamme de types de codes, longueurs et de formats.
- Code-barres noir imprimé directement sur fond blanc pour un contraste et une lisibilité élevés, même dans des conditions de grande congélation
- Code lisible à l’œil nu sous le code-barres pour une identification visuelle facile sans lecteur de code-barres
- Code-barres résistant à l’IPA, au DMSO, à l’eau de javel 5 %, aux acides acétiques 10 % et au NaOH 10 %
- Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques
- Options de filetage externe ou interne disponibles
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
Spécification
PP | |
Code-barres linéaire | |
Oui |
oui | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.