Learn More
LIPI Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LIPI |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802785
|
Proteintech
24300-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892775
|
Proteintech
24300-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hydrolyzes specifically phosphatidic acid (PA) to produce 2-acyl lysophosphatidic acid (LPA; a potent bioactive lipid mediator) and fatty acid. Does not hydrolyze other phospholipids, like phosphatidylserine (PS), phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) or triacylglycerol (TG).Spécification
LIPI | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6XZB0 | |
149998, 320355 | |
LIPI Fusion Protein Ag19024 | |
Primary | |
-20°C | |
LIPI |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 17, CT17, Lipase member I, lipase, member I, LIPI, LPD lipase, LPDL, mPA PLA1 beta, PRED5 | |
Lipi | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |