Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
209.00€ - 213.00€
Spécification
Type | Liq-Glass |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation quotidienne en laboratoire, titrations avec des acides forts ainsi que dans des bases fortes |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +100°C |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10083543
|
Hamilton™
238185 |
DIN |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11590162
|
Hamilton™
238180 |
BNC |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Liq-Glass | |
0 à 14 | |
120 mm |
Pour une utilisation quotidienne en laboratoire, titrations avec des acides forts ainsi que dans des bases fortes | |
-10°C à +100°C |