missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRCH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LRCH1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803545
|
Proteintech
25017-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893535
|
Proteintech
25017-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein with a leucine-rich repeat and a calponin homology domain. Polymorphism in this gene may be associated with susceptibility to knee osteoarthritis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
LRCH1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9Y2L9 | |
23143 | |
LRCH1 Fusion Protein Ag18728 | |
Primary | |
-20°C | |
LRCH1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CHDC1, KIAA1016, LRCH1, Neuronal protein 81 | |
LRCH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |