missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC4C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13845-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832244

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

NGL1 is a specific binding partner for netrin G1.
Spécification

Spécification

LRRC4C
Polyclonal
Unconjugated
LRRC4C
KIAA1580, LRRC4C, Netrin G1 ligand, NGL 1, NGL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
241568, 311236, 57689
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8C031, Q9HCJ2
LRRC4C
LRRC4C Fusion Protein Ag4811
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions