missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LUC7L2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LUC7L2 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842725
|
Proteintech
24202-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832725
|
Proteintech
24202-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that contains a C2H2-type zinc finger, coiled-coil region and arginine, serine-rich (RS) domain. A similar protein in mouse interacts with sodium channel modifier 1, and the encoded protein may be involved in the recognition of non-consensus splice donor sites in association with the U1 snRNP spliceosomal subunit. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Spécification
LUC7L2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9Y383 | |
51631 | |
LUC7L2 Fusion Protein Ag21135 | |
Primary | |
-20°C | |
LUC7L2 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 59, CGI 74, LUC7 like 2 (S. cerevisiae), LUC7B2, LUC7L2 | |
LUC7L2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |