missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-108 Monoclonal Antibody (eBio13G3-19D (13G3-19D)), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen M050T02Y03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
Spécification
| Ly-108 | |
| Monoclonal | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9ET39 | |
| SLAMF6 | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 30925 | |
| 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| eBio13G3-19D (13G3-19D) | |
| NovaFluor Yellow 610 | |
| SLAMF6 | |
| Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080 | |
| Mouse | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu