Learn More
Ly-108 Monoclonal Antibody (eBio13G3-19D (13G3-19D)), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 359.00€
Spécification
Antigène Ly-108
Clone eBio13G3-19D (13G3-19D)
Concentration 0.1 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17827352
Afficher les documents
Invitrogen
M050T02Y03
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17896902
Afficher les documents
Invitrogen
M050T03Y03
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
Spécification
Spécification
Ly-108
0.1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
SLAMF6
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eBio13G3-19D (13G3-19D)
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 610
Mouse
Mouse
Q9ET39
30925
IgG2a κ
Affinity chromatography
SLAMF6