Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
116.55€ - 327.60€
Spécification
| Antigène | Ly-6G |
|---|---|
| Clone | RB6-8C5 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15972458
|
EnquireBio
QAB77-F-25ug |
25 μg |
116.55€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15962458
|
EnquireBio
QAB77-F-100ug |
100 μg |
131.25€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982458
|
EnquireBio
QAB77-F-500ug |
500 μg |
327.60€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Ly-6G | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 17067 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| RB6-8C5 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_001238984 | |
| Ly6c1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |