Learn More
Ly-6G Rat, PE, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.15€ - 240.00€
Spécification
Antigène | Ly-6G |
---|---|
Clone | 1A8 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952218
|
EnquireBio
QAB56-PE-25UG |
25 μg |
82.15€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942218
|
EnquireBio
QAB56-PE-100UG |
100 μg |
240.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Ly-6G | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
546644 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
XP_006521677 | |
Ly6g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |