Learn More
Ly-6G Rat, PE-Cy7, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB77-PE7-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922468
  • 119.00€ / 25µg
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
PE-Cyanine7
NP_001238984
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.