Learn More
Labconco™ Bouchon de flacon Lyph-Lock™
Flacons trois pièces pour la lyophilisation d’échantillons. Assurent une étanchéité sous vide pour une lyophilisation efficace.
135.00€ - 239.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15143045
|
Labconco™
7556000 |
25 ml, 50 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 25 et 50 ml | 20/40 |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15153045
|
Labconco™
7556200 |
100 ml, 250 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 100 et 250 ml | 20/40 |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15163045
|
Labconco™
7556400 |
500 ml, 750 ml, 1000 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 500, 750 et 1000 ml | 20/40 |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15173035
|
Labconco™
7552000 |
25 ml, 50 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 25 et 50 ml | 19/38 |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15183035
|
Labconco™
7552200 |
100 ml, 250 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 100 et 250 ml | 19/38 |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15193035
|
Labconco™
7552400 |
500 ml, 750 ml, 1000 ml | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 500, 750 et 1000 ml | 19/38 |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
- Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
- Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
- Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
- Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
- Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
- Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
- Le flacon complet peut être autoclavé
Spécification
Verre borosilicaté |