missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAFB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20189-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16829704

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper transcription factor that plays an important role in the regulation of lineage-specific hematopoiesis. The encoded nuclear protein represses ETS1-mediated transcription of erythroid-specific genes in myeloid cells. This gene contains no introns.
Spécification

Spécification

MAFB
Polyclonal
Unconjugated
MAFB
KRML, Maf B, MAFB, Transcription factor MafB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16658, 54264, 9935
-20°C
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P54841, P54842, Q9Y5Q3
Mafb
MAFB Fusion Protein Ag14102
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions