Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15676070
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120537 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
50 g, Flacon poly, 50g
Code nomenclature Nacres: NA.23
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15676070
Marque: Honeywell-Fluka 6309550G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., drying agent, ACS Reagent,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire Cl2MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
Numéro MDL MFCD00011102
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium frenchAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24840
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium perchlorate
Forme physique Solid
Quantité 50 g
Formule linéaire Mg(ClO4)2
Numéro UN UN1475
Poids de la formule 223.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Conditionnement Flacon poly
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™ >