Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
588.24€ - 860.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11801613
|
Fisherbrand™
|
20 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/bascule |
588.24€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11829440
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/bascule |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11875050
|
Fisherbrand™
|
20 mm | Pour bouchons à bascule déchirables |
677.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777597
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/bascule |
615.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844970
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Pour bouchons à bascule déchirables |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable
- Réglable
Spécification
Acier | |
Non autoclavable |