missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marcksl1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène | Marcksl1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846163
|
Proteintech
10003-0-IG-20UL |
20 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16836163
|
Proteintech
10003-0-IG-150UL |
150 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Controls cell movement by regulating actin cytoskeleton homeostasis and filopodium and lamellipodium formation. When unphosphorylated, induces cell migration. When phosphorylated by MAPK8, induces actin bundles formation and stabilization, thereby reducing actin plasticity, hence restricting cell movement, including neuronal migration. May also affect cancer cell migration. May be involved in coupling the protein kinase C and calmodulin signal transduction systems.Spécification
Marcksl1 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P28667, P49006 | |
17357, 65108 | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AL022768, AW215397, AW536807, D4Bc1, F52, MacMARCKS, Macs 2, Macs 3, Macs2, Macs3, MARCKS like 1, Marcksl1, Mlp, Mrp | |
Marcksl1 | |
Primary | |
-20°C | |
MARCKSL1 |