Learn More
MART-1 / MLANA Mouse, Clone: rMLANA/788, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | MART-1 / MLANA |
---|---|
Clone | rMLANA/788 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
MART-1 / MLANA | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
2315 | |
Recombinant full-length human MLANA protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
20-22kDa (doublet) |
rMLANA/788 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_005502 | |
MLANA | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas |