Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ I/P™
Garantissez les performances optimales de la pompe Masterflex™ avec la tubulure C-Flex™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ I/P™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
194.00€ - 271.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | C-Flex |
Longueur totale (métrique) | 760 cm |
À utiliser avec (application) | Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Pression maximale | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Pression maximale | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11755029
|
Masterflex™
06424-26 |
26 | 40°psi | 0,01 à 4 L/min |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11795148
|
Masterflex™
06424-73 |
73 | 40°psi | 0,01 à 8 L/min |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11847893
|
Masterflex™
06424-82 |
82 | 20°psi | De 0,02 à 13 L/min |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
- Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Très faibles niveaux de liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Résistance accrue aux fluctuations du pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économiques
Spécification
Tube de pompe | |
C-Flex | |
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie | |
Faible | |
135°C |
Autoclavables | |
760 cm | |
-40deg;C | |
Blanc opaque |