Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Max MF
Gardez vos chaussures chaque fois que vous entrez dans l’usine ou passez par des portes de sécurité. La chaussure sans métal vous fait gagner beaucoup de temps au cours de la journée. Le dessus en microfibre est facile à entretenir, supporte le pied correctement et est étonnamment doux, souple et confortable.
Marque: Emma Safety Footwear MM40864742
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure à torsion facile TPU GripForce™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
42 |
Lacets | |
Max MF | |
Microfibre | |
Composite |