Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Max MF
Gardez vos chaussures chaque fois que vous entrez dans l’usine ou passez par des portes de sécurité. La chaussure sans métal vous fait gagner beaucoup de temps au cours de la journée. Le dessus en microfibre est facile à entretenir, supporte le pied correctement et est étonnamment doux, souple et confortable.
113.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Max MF |
Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938421
|
Emma Safety Footwear
MM40864739 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948421
|
Emma Safety Footwear
MM40864740 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958421
|
Emma Safety Footwear
MM40864741 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968421
|
Emma Safety Footwear
MM40864742 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978421
|
Emma Safety Footwear
MM40864743 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988421
|
Emma Safety Footwear
MM40864744 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998421
|
Emma Safety Footwear
MM40864745 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908431
|
Emma Safety Footwear
MM40864746 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918431
|
Emma Safety Footwear
MM40864747 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure à torsion facile TPU GripForce™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Striping réfléchissant 3M™
- Certification ESD
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
Max MF | |
Microfibre |