Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Maxi, spécifique aux étalons
À utiliser avec des pipettes de grand volume
32.30€ - 121.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
Format | En vrac |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11917754
|
Fisherbrand™
|
1000 à 5000 μl | Macro | 117 mm |
32.30€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17650627
|
Fisherbrand™
|
1 à 5 ml | Universel, Macro | 12,9 cm |
90.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11937754
|
Fisherbrand™
|
1 à 5 ml | Universel, Macro | 12,9 cm |
42.25€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11997744
|
Fisherbrand™
|
500 à 2500 μl | Macro | 115 mm |
41.70€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11648138
|
Fisherbrand™
|
5000 μl | Universal, Macro | 150 mm |
43.35€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11987744
|
Fisherbrand™
|
250 à 2500 μl | Macro | 105 mm |
121.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
À utiliser avec des pipettes de grand volume
- Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
- Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
- Alternative aux pipettes sérologiques
- Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
Spécification
Non stérile | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Naturel | |
En vrac |