Learn More
Gibco™ Milieu de culture McCoy’s 5A (modifié)
Milieu de culture McCoy’s 5A (modifié)
33.26€ - 299.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11540646
|
Gibco™
26600080 |
10 x 500 ml |
299.00€
5000mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11530646
|
Gibco™
26600023 |
500 ml |
33.26€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.Docteur Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy comme modification du milieu de base 5A. Contrairement à d’autres milieux, le McCoy’s 5A contient l’agent réducteur glutathion, le bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Ce produit comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ McCoy’s 5A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 5A de McCoy. Un produit fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le modèle McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ nécessite un ajout de sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
1 X | |
Milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
6,9 à 7,1 |
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Forte teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Bacto-peptone | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pour diagnostic in vitro |