missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-38515-20ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MED6 Polyclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| MED6 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-246 of human MED6 (NP_005457.2).,, Sequence:, GSVLDYFSERSNPFYDRTCNNEVVKMQRLTLEHLNQMVGIEYILLHAQEPILFIIRKQQRQSPAQVIPLADYYIIAGVIYQAPDLGSVINSRVLTAVHGIQSAFDEAMSYCRYHPSKGYWWHFKDHEEQDKVRPKAKRKEEPSSIFQRQRVDALLLDLRQKFPPKFVQLKPGEKPVPVDQTKKEAEPIPETVKPEEKETTKNVQQTVSAKGPPEKRMRLQ | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 10001 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu