Learn More
MED6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
550.00€
Spécification
Antigène MED6
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30226649
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38515-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30232424
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-38515-20ul
20 μL N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
MED6 Polyclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
MED6
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-246 of human MED6 (NP_005457.2).,, Sequence:, GSVLDYFSERSNPFYDRTCNNEVVKMQRLTLEHLNQMVGIEYILLHAQEPILFIIRKQQRQSPAQVIPLADYYIIAGVIYQAPDLGSVINSRVLTAVHGIQSAFDEAMSYCRYHPSKGYWWHFKDHEEQDKVRPKAKRKEEPSSIFQRQRVDALLLDLRQKFPPKFVQLKPGEKPVPVDQTKKEAEPIPETVKPEEKETTKNVQQTVSAKGPPEKRMRLQ
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10001
IgG
Affinity purified