missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEKK3 Antibody (2H11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26151-50ul
293.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MEKK3 Monoclonal antibody specifically detects MEKK3 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| MEKK3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 2H11 | |
| ELISA | |
| EC 2.7.11.25, MAP/ERK kinase kinase 3, MAPK/ERK kinase kinase 3, MAPKKK3MEKK 3, MEK kinase 3, MEKK3, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | |
| A synthesized peptide derived from Human MEKK3 [UniProt Q99759] | |
| 50 μL | |
| Angiogenesis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase | |
| 4215 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu