Learn More
MEKK3 Antibody (2H11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | MEKK3 |
|---|---|
| Clone | 2H11 |
| Dilution | ELISA |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30033456
|
Novus Biologicals
NBP3-26151-50ul |
50 μL |
343.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30035929
|
Novus Biologicals
NBP3-26151-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MEKK3 Monoclonal antibody specifically detects MEKK3 in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| MEKK3 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.11.25, MAP/ERK kinase kinase 3, MAPK/ERK kinase kinase 3, MAPKKK3MEKK 3, MEK kinase 3, MEKK3, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | |
| A synthesized peptide derived from Human MEKK3 [UniProt Q99759] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2H11 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 4215 | |
| IgG | |
| Affinity purified |