Learn More
Gibco™ MEM, pas de glutamine
GREENER_CHOICE
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat.
30.44€
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15397130
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
11090081
500 mL, 50 μg
30.44€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le MEM Gibco, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le milieu MEM de Glasgow, le milieu MEM α, le milieu DMEM et la modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec les sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle.
Spécification
Spécification
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Faible teneur en glucose, Rouge de phénol
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Astrocytes de rat primaires
1 X
MEM (milieu essentiel minimal)
Stérilisation par filtration
Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Gibco™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois à compter de la date de fabrication
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.