Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mendoza
La construction de pointe Sympatex™ offre une protection parfaite des pieds pour les rôles “pratiques” dans l’industrie chimique et l’agriculture. Pratiquement imperméables, ces bottes Mendoza permettent aux pieds de respirer correctement, en les gardant frais et secs.
Marque: Emma Safety Footwear MM58284844
Informations supplémentaires : Poids : 2.35000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck à l’huile / Sympatex™
- Étanche
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Mendoza | |
Nubuck huilé | |
Acier |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
44 |