Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mendoza
La construction de pointe Sympatex™ offre une protection parfaite des pieds pour les rôles “pratiques” dans l’industrie chimique et l’agriculture. Pratiquement imperméables, ces bottes Mendoza permettent aux pieds de respirer correctement, en les gardant frais et secs.
214.12€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Couleur | Marron |
Conception | Mendoza |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
Matériau | Nubuck huilé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908781
|
Emma Safety Footwear
MM58284837 |
37 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918781
|
Emma Safety Footwear
MM58284838 |
38 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928781
|
Emma Safety Footwear
MM58284839 |
39 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938781
|
Emma Safety Footwear
MM58284840 |
40 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948781
|
Emma Safety Footwear
MM58284841 |
41 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958781
|
Emma Safety Footwear
MM58284842 |
42 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968781
|
Emma Safety Footwear
MM58284843 |
43 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978781
|
Emma Safety Footwear
MM58284844 |
44 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988781
|
Emma Safety Footwear
MM58284845 |
45 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998781
|
Emma Safety Footwear
MM58284846 |
46 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908791
|
Emma Safety Footwear
MM58284847 |
47 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918791
|
Emma Safety Footwear
MM58284848 |
48 |
214.12€
1 paire |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck à l’huile / Sympatex™
- Étanche
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Mendoza | |
Nubuck huilé |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
Acier |