Learn More
Mesothelin (Mesothelial Marker) Mouse, Clone: MSLN/2131, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
Antigène | Mesothelin (Mesothelial Marker) |
---|---|
Clone | MSLN/2131 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949707
|
EnquireBio
10232-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15959707
|
EnquireBio
10232-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€ 478.00€ / 100µg Économisez 50.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Mesothelin (Mesothelial Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment (apprx. aa 273-407) of human Mesothelin (MSLN) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa (Mature form); 69kDa (Precursor) |
MSLN/2131 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
10232 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface and Secreted | |
CAPAN-2 or HeLa cells. Lung Mesothelioma. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mesothelin (Mesothelial Marker) Mouse, Clone: MSLN/2131, enQuireBio™