missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MID2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 68359-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The MID2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MID2. This antibody recognizes human antigen. The MID2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| MID2 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| FLJ37715; FLJ41813; FXY2; RNF60; TRIM1 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 80∼83 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 1F9E4 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 11043 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu