missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MID2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | MID2 |
|---|---|
| Clone | 1F9E4 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30237884
|
Proteintech
68359-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30235907
|
Proteintech
68359-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MID2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MID2. This antibody recognizes human antigen. The MID2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| MID2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 11043 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1F9E4 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| FLJ37715; FLJ41813; FXY2; RNF60; TRIM1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit