Learn More
Mind Bomb 1/MIB1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
251.00€ - 623.00€
Spécification
Antigène Mind Bomb 1/MIB1
Dilution Western Blot 0.5 - 1.0 mg/mL, ELISA 1:16000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18604067
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-11304-0.025mg
0.025 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18652999
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-11304-0.1mg
0.1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mind Bomb 1/MIB1 Polyclonal antibody specifically detects Mind Bomb 1/MIB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
Mind Bomb 1/MIB1
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Goat
Lipid and Metabolism, Zinc Finger
Tris buffered saline, 0.5% BSA
DAPK-interacting protein 1, DIP1, DIP-1FLJ90676, DKFZp686I0769, DKFZp761M1710, E3 ubiquitin-protein ligase MIB1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA1323, MGC129660, MIB, Mind bomb homolog 1, mindbomb homolog 1 (Drosophila), ubiquitin ligase mind bomb, ubiquitin ligase protein MIB1, Zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 2, ZZANK2MGC129659, ZZZ6
Synthetic peptide sequence C-DKDNTNVNADVQKLQ from the internal region of MIB1 (NP_065825.1).
Primary
Store at 4°C.
Western Blot 0.5 - 1.0 mg/mL, ELISA 1:16000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Q86YT6
57534
IgG
Affinity purified