missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMACHC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MMACHC |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831055
|
Proteintech
21462-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821055
|
Proteintech
21462-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The exact function of the protein encoded by this gene is not known, however, its C-terminal region shows similarity to TonB, a bacterial protein involved in energy transduction for cobalamin (vitamin B12) uptake. Hence, it is postulated that this protein may have a role in the binding and intracellular trafficking of cobalamin. Mutations in this gene are associated with methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC.Spécification
MMACHC | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q9CZD0, Q9Y4U1 | |
25974, 313520, 67096 | |
MMACHC Fusion Protein Ag15001 | |
Primary | |
-20°C | |
MMACHC |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
cblC, MMACHC, RP11 291L19.3 | |
MMACHC | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |