Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Biotin Protein Analysis Detection Kit Code produit.: 10597733
Invitrogen™ Click-IT™ Biotin Protein Analysis Detection Kit
GREENER_CHOICE
Code produit. 10597733
1 kit, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.32
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10597733
Marque: Invitrogen™ C33372
Identifiez et caractérisez les glycoprotéines par transfert Western
Le kit de détection de glycoprotéine Click-iT biotine fournit la deuxième partie d’une technique simple et robuste pour identifier et caractériser les glycoprotéines par transfert Western. À l’étape deux, après l’incorporation d’une fraction d’azoture dans les structures de glycanes protéiques avec un réactif de marquage métabolique Click-iT ou le système de marquage enzymatique Click-iT, les glycoprotéines modifiées par l’azoture sont détectées via la ligature chimiosélective ou une réaction clic entre un azoture et un alcyne. Grâce à cette technique, la sensibilité à la détection se situe dans la gamme de femptomoles basse et des échantillons marqués à la biotine peuvent être détectés avant ou après le Western avec un anticorps primaire.
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies clic, analyse glycoprotéique avec chimie clic, chimie de marquage, électrophorèse sur gel protéique, coloration et imagerie par gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Non toxique
    • Réduction à la source
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concept écologique Moins de risques
Type de produit Kit de détection d’analyse des protéines de biotine
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
Méthode de détection À base de biotine, fluorescent
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Click-iT™
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Protéines
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1902909 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2017 Code produitC33372
Numéro de lot1902909A Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2017 Code produitC33372
Numéro de lot2525769 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2022 Code produitC33372
Numéro de lot2214488 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/08/2020 Code produitC33372
Numéro de lot2145015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/10/2019 Code produitC33372
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Click-IT™ Biotin Protein Analysis Detection Kit >