Learn More
Mouse Fc gamma RI/CD64 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
Marque:  R&D Systems MAB20741-SP
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18780068
  • 214.00€ / 25µg
Description
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fc gamma RI/CD64
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
P26151
Fcgr1
NS0-derived recombinant mouse Fc gamma RI extracellular domain Glu25-Pro297 Accession # P26151
25 μg
Primary
Detects mouse Fc gamma RI in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Fc gamma RIA, rhFc gamma RIIB, or rhFc gamma RIIIB is observed.
Mouse
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
290322
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD64, CD64 antigen, CD64a, CD64b, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FCGR1B, FcgRI, FcgRIA, FCRI, FcRIA, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
2209
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only