missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Mouse MCP-5 (CCL12) Recombinant Protein, PeproTech® Code produit.: 17891383

Gibco™ Mouse MCP-5 (CCL12) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17891383
250 μg, 250µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17891383

Marque: Gibco™ 25004250UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Murine MCP-5 is a 9.3 kDa protein containing 82 amino acid residues including the four highly conserved cysteine residues present in the CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Chemotactic factor that attracts eosinophils, monocytes, and lymphocytes but not neutrophils. Potent monocyte active chemokine that signals through CCR2. Involved in allergic inflammation and the host response to pathogens and may play a pivotal role during early stages of allergic lung inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q62401
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 20293
Poids moléculaire 9.3 kDa
Nom Mouse MCP-5 (CCL12)
Quantité 250 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène C-C motif chemokine 12; Ccl12; chemokine (C-C motif) ligand 12; MCP-1-related chemokine; Mcp5; MCP-5; Monocyte chemoattractant protein 5; monocyte chemotactic protein 5; Scya12; small inducible cytokine A12; small-inducible cytokine A12
Nom usuel MCP-5
Symbole de gène(s) Ccl12
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood monocytes using a concentration range of 10.0-50.0 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Gibco™ Mouse MCP-5 (CCL12) Recombinant Protein, PeproTech® >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis