Learn More
MP Biomedicals™ Lames multitest
Pour un usage en laboratoire
129.32€ - 168.54€
Spécification
Matériau | Verre fragile |
---|---|
Type | Lame multitest |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Utilisation en laboratoire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11449465
|
MP Biomedicals™
096040805 |
6 mm | 0,23 in | 8 |
129.32€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11459465
|
MP Biomedicals™
096041205 |
7 mm | 0,27 in | 12 |
168.54€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11469465
|
MP Biomedicals™
096041505 |
4 mm | 0,15 in | 15 |
168.54€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Matériau : verre fragile
- Nombré
- Revêtement bleu
Spécification
Verre fragile | |
Lame multitest | |
Bleu | |
Utilisation en laboratoire |