Learn More
MP Biomedicals™ Farine de soja
Dégraissé
50.70€ - 152.64€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | Protéines brutes > 48 %, matières grasses brutes > 0,5 %, fibres brutes < 3,5 % |
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans l’alimentation de recherche pour animaux |
Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11492781
|
MP Biomedicals™
0296002405 |
2.26 kg |
50.70€
5lb |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11402791
|
MP Biomedicals™
0296002425 |
11,33 kg |
152.64€
25lb |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
48 % de protéines
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
15°C à 30°C |
Protéines brutes > 48 %, matières grasses brutes > 0,5 %, fibres brutes < 3,5 % | |
Utilisé dans l’alimentation de recherche pour animaux |