Learn More
MS4A2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | MS4A2 |
|---|---|
| Concentration | 550 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Forme | Liquid |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18025115
|
Proteintech
26808-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18006695
|
Proteintech
26808-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MS4A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MS4A2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MS4A2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| MS4A2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Rabbit | |
| 2206 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 550 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| APY, ATOPY, FCER1B, FCERI, IgE Fc receptor subunit beta, IGEL, IGER, IGHER, MS4A1, MS4A2 | |
| Primary |