Learn More
MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein) Mouse, Clone: MSH6/2111, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2956-MSM1-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15970138
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein)
Nuclear
MSH6/2111
Unconjugated
Mouse
85kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2956
IgG2b κ
ELISA, Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human MSH6 protein (apprx. aa 374-540)
A431 or HeLa cells. Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.