Learn More
MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein) Mouse, Clone: MSH6/2111, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein) |
|---|---|
| Clone | MSH6/2111 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970138
|
EnquireBio
2956-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980138
|
EnquireBio
2956-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human MSH6 protein (apprx. aa 374-540) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 85kDa |
| MSH6/2111 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 2956 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| A431 or HeLa cells. Colon Carcinoma |