missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTMR14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | MTMR14 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803924
|
Proteintech
14973-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893914
|
Proteintech
14973-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a myotubularin-related protein. The encoded protein is a phosphoinositide phosphatase that specifically dephosphorylates phosphatidylinositol 3,5-biphosphate and phosphatidylinositol 3-phosphate. Mutations in this gene are correlated with autosomal domit centronuclear myopathy. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 18.Spécification
MTMR14 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8NCE2, Q8VEL2 | |
312634, 64419, 97287 | |
MTMR14 Fusion Protein Ag6883 | |
Primary | |
-20°C | |
MTMR14 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C3orf29, hEDTP, HJUMPY, MTMR14, NS5ATP4ABP1 | |
Mtmr14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |