missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15529-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16834744

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

MTX1 belongs to the metaxin family. It is involved in transport of proteins into the mitochondrion and essential for embryonic development.
Spécification

Spécification

MTX1
Polyclonal
Unconjugated
MTX1
metaxin 1, MTX, MTX1, MTXN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17827, 295241, 4580
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P47802, Q13505
Mtx1
MTX1 Fusion Protein Ag7685
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions