missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MuRF1/TRIM63 Antibody (6H6D4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-52515
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MuRF1/TRIM63 Monoclonal specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| MuRF1/TRIM63 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63 | |
| Mouse | |
| 40.2 kDa | |
| 0.1 mg | |
| Zinc Finger | |
| 84676 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 6H6D4 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| TRIM63 | |
| Synthesized peptide of human MuRF1 (AA: 293-304). | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu